Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, +98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10002600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10002600 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10002600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Namnnotering 98+%
CAS 328-75-6
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H3F6NO2
Linjär formel (CF3)2C6H3NO2
Brytningsindex 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00000384
Kvantitet 10 g
Beilstein 05, III, 841
Synonym 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
InChI-nyckel GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 259.11
PubChem CID 67603
Formel vikt 259.1
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.