Learn More
3,5-bis(trifluormetyl)-o-fenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
15449079 5 g 5g
15439079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15449079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18180.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 367-65-7 | C8H6F6N2 | 244.14 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en aktiv farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-65-7
Molekylformel C8H6F6N2
Molekylvikt (g/mol) 244.14
MDL-nummer MFCD01631430
InChI-nyckel BRLIJPMFMGTIAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl-1,2-diaminobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3,5-bis trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,2-benzenediamine, 3,5-bis trifluoromethyl, acmc-1cr3d, 3,5-bis trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylene-1,2-diamine
PubChem CID 2773214
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC(=CC(=C1N)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Smältpunkt 44°C to 49°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3344332
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 244.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.