Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11459482
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459482 1 g 1g
11469482 5 g 5g
11479482 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459482 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10183.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-58-6
Molekylformel C8H4F6O
Molekylvikt (g/mol) 230.109
MDL-nummer MFCD00000386
InChI-nyckel ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
PubChem CID 67680
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt 20°C to 21°C
Densitet 1.511
Kokpunkt 97°C to 98°C (50 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 1 g
Beilstein 2123670
Formel vikt 230.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.