Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469482
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11469482
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10183.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-58-6
Molekylformel C8H4F6O
Molekylvikt (g/mol) 230.109
MDL-nummer MFCD00000386
InChI-nyckel ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
PubChem CID 67680
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt 20°C to 21°C
Densitet 1.511
Kokpunkt 97°C to 98°C (50 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 5 g
Beilstein 2123670
Formel vikt 230.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.