Läs mer
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol |
| CAS | 32707-89-4 |
| Molekylformel | C9H6F6O |
| MDL-nummer | MFCD00009907 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | OCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.13 |
| Procent renhet | 98% |