Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)fenylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453168
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453168 1 g 1g
11463168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18922.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85068-33-3 | C10H6F6O2 | 272.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-33-3
Molekylformel C10H6F6O2
Molekylvikt (g/mol) 272.15
MDL-nummer MFCD00009908
InChI-nyckel PAWSKKHEEYTXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylacetic acid, mbt-paa, 2-3,5-di trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3,5-di trifluoromethyl phenylacetic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylaceticacid
PubChem CID 123587
IUPAC-namn 2-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 121°C to 123°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 6813447
Formel vikt 272.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.