Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)fenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464137 1 g 1g
11474137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19576.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85068-32-2 | C10H5F6N | 253.15 g/mol
3,5-bis(trifluormetyl)fenylacetonitril kan användas i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-bis(trifluormetyl)fenylacetonitril kan användas i kemisk syntes
.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-32-2
Molekylformel C10H5F6N
Molekylvikt (g/mol) 253.15
MDL-nummer MFCD00009904
InChI-nyckel YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-di trifluoromethyl benzyl cyanide, 3,5-bis trifluoromethyl-phenylacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylcyanide
PubChem CID 603657
IUPAC-namn 2-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]acetonitril
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=CC(CC#N)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densitet 1.42
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4234
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 6810362
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 253.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.