Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane, 95%
Produktkod. 11363197
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363197 5 g 5g
11373197 250 mg 250mg
11353197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13709.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 732306-23-9 | C10H9ClF6Si | 306.707 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 732306-23-9
Molekylformel C10H9ClF6Si
Molekylvikt (g/mol) 306.707
MDL-nummer MFCD01862186
InChI-nyckel JZWDIKPZWMXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylchlorosilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethyl silane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-chloro-dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilyl chloride, benzene,1-chlorodimethylsilyl-3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 2783240
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]-klor-dimetylsilan
LEDER C[Si](C)(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 95°C to 96°C (30mmHg)
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 306.71
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.424
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.