Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane, 95%
Produktkod. 11308626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308626 1 g 1g
11318626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17673.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33558-36-0 | C10H9F6Si | 271.257 g/mol
3,5-bis(trifluormetyl)fenyldimetylsilan används som mellanprodukter för organiska lysdioder och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-bis(trifluorometyl)fenyldimetylsilan används som mellanprodukter för organiska lysdioder och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33558-36-0
Molekylformel C10H9F6Si
Molekylvikt (g/mol) 271.257
MDL-nummer MFCD02093948
InChI-nyckel HJQABLGRCWBCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethyl-silicon, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyldimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethylsilicon, 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylsilane
PubChem CID 11219490
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]-dimetylkisel
LEDER C[Si](C)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 40°C (1.5mmHg)
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Kvantitet 1 g
Beilstein 2859742
Formel vikt 272.27
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.4125
Densitet 1.23
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.