Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)fenylhydrazinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468255
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468255 5 g 5g
15478255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32975.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 502496-23-3 | Molekylformel: C8H7ClF6N2 | Molekylvikt: 280,598 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502496-23-3
Molekylformel C8H7ClF6N2
Molekylvikt (g/mol) 280.598
MDL-nummer MFCD03094165
InChI-nyckel OPIOKSFIERNABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-ditrifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3,5-bis trifluoromethy phenylhydrazine hcl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, ksc491e7p, 3,5-bis trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochlor
PubChem CID 12494556
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NN)C(F)(F)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∽208 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 280.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.