Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)fenylmagnesiumbromid, 0,5 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10166813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10166813 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10166813 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392151000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 112981-69-8 | C8H3BrF6Mg | 317.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide
CAS 112981-69-8, 109-99-9
CAS Min % 12.51, 81.24
CAS Max % 18.76, 87.5
Färg Brun
Densitet 1.0150g/mL, 1.015
Kokpunkt 65,0 °C
Flampunkt −17 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C8H3BrF6Mg
Linjär formel BrMgC6H3(CF3)2
MDL-nummer MFCD07369723
Kvantitet 100 mL
Synonym magnesium, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromo, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesiumbromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesium bromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesium bromide solution, acmc-20mhbp, ftknonulortdrs-uhfffaoysa-m, 3,5-di trifluoromethyl phenylmagnesium bromide, grignard reagent
InChI-nyckel FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=CC([Mg]Br)=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn magnesium;1,3-bis(trifluormetyl)bensen-5-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 317.31
PubChem CID 11197896
Formel vikt 317.31
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.