Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 11318756
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318756 250 mg 250mg
11308756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19447.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 20857-47-0 | C7H3F6N | 215,098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20857-47-0
Molekylformel C7H3F6N
Molekylvikt (g/mol) 215.098
MDL-nummer MFCD00128904
InChI-nyckel RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778311
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 35 °C till 38 °C
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1684576
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl
Formel vikt 215.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.