Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene, 96%, stab.
Produktkod. 11445507
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445507 1 g 1g
11455507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23499.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 349-59-7 | C10H6F6 | 240.15 g/mol
3,5-bis(trifluormetyl)styren används för att producera andra kemikalier, till exempel 1-(3,5-bis-trifluormetyl-fenyl)-etan-1,2-diol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3,5-bis(trifluormetyl)styren används för att framställa andra kemikalier, till
exempel 1-(3,5-bis-trifluormetyl-fenyl)-etan-1,2-diol.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-59-7
Molekylformel C10H6F6
Molekylvikt (g/mol) 240.15
MDL-nummer MFCD00075538
InChI-nyckel LFICVUCVPKKPFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl styrene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-vinylbenzene, 1-ethenyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab. with 4-methoxyphenol, pubchem2736, acmc-1cmtq, 3,5-bis trifluromethyl styrene, 1,3-bis-trifluoromethyl-5-vinyl-benzene, 3,5-bis trifluoromethyl styrene, stab.
PubChem CID 2773242
IUPAC-namn 1-etenyl-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=CC(C=C)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
Namnnotering stabilized
Smältpunkt 7°C to 8°C
Densitet 1.334
Kokpunkt 59°C to 61°C (20 mmHg)
Flampunkt 50°C (122°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 240.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.