Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)tiomenol, 98 %
Produktkod. 11497636
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497636 1 g 1g
11407646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14669.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 130783-02-7 | C8H4F6S | 246,17 g/mol
3,5-bis(trifluormetyl)tiofenol, är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-bis(trifluormetyl)tiofenol, är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
men lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130783-02-7
Molekylformel C8H4F6S
Molekylvikt (g/mol) 246.17
MDL-nummer MFCD00042273
InChI-nyckel KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl thiophenol, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-thiol, pubchem15275, acmc-209bji, 3,5-bis trifluoromethyl-benzenethiol, 3,5-bis trifluoromethyl benzenethiol #
PubChem CID 518690
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensentiol
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Kokpunkt 63 °C till 64 °C (15 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 246.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.