Läs mer
3-(5-brom-2-metoxifenyl)propionsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416857 1 g 1g
15426857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33961.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 82547-30-6 | Molekylformel: C10H11BrO3 | Molekylvikt: 259,10 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82547-30-6
Molekylformel C10H11BrO3
Molekylvikt (g/mol) 259.10
MDL-nummer MFCD09258907
InChI-nyckel RCLIOLQUIYTUPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 5-bromo-2-methoxy, 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-5-bromo-2-methoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 22685184
IUPAC-namn 3-(5-brom-2-metoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=C(CCC(O)=O)C=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 114 °C till 116 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 259.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.