Läs mer
3-(5-brom-2-tienyl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10435502
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10435502 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10435502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19710DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Bromo-2-thienyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 180530-13-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5BrN2OS
MDL-nummer MFCD03407331
Kvantitet 1 g
Synonym 3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-bromothiophen-2-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-2-bromothien-5-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl, 5-bromo-2-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene
InChI-nyckel ZNWQLJYQXULFQB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(S2)Br
IUPAC-namn 3-(5-bromtiofen-2-yl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 245.094
PubChem CID 2776504
Formel vikt 245.1
Procent renhet 97%