Läs mer
3-(5-brom-2-tienyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452124
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10452124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10442124 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66810DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 169050-05-9
Molekylformel C9H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 240.12
MDL-nummer MFCD04971290
InChI-nyckel GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 3-5-bromo-2-thienyl pyridine, 3-5-bromothien-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridin-3-ylthiophene, 5-bromo-2-3-pyridyl thiophene, 2-bromo-5-pyridin-3-yl thiophene
PubChem CID 818817
IUPAC-namn 3-(5-bromtiofen-2-yl)pyridin
LEDER BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.12
Procent renhet 97%