Läs mer
3-(5-brom-pyridin-3-yl)-[1,2,4]oxadiazol-5-karboxylsyraetylester,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10299872
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10299872 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10166812 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10299872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07248CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 850375-34-7
Molekylformel C10H8BrN3O3
Molekylvikt (g/mol) 298.096
MDL-nummer MFCD06797495
InChI-nyckel LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7170018
IUPAC-namn etyl-3-(5-brompyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 298.1
Procent renhet 95%