Läs mer
3-[[(5-Carboxypentyl)amino]carbonyl]-3-hydroxypentanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[((5-Carboxypentyl)amino)carbonyl]-3-hydroxypentanedioic Acid |
| CAS | 1675217-43-2 |
| Molekylformel | C12H19NO8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO8/c14-8(15)4-2-1-3-5-13-11(20)12(21,6-9(16)17)7-10(18)19/h21H,1-7H2,(H,13,20)(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCNC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(5-carboxypentylcarbamoyl)-3-hydroxypentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.28 |
| Formel vikt | 305.1111 |