missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15477885
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477885 250 mg 250mg
15467885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15477885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31746.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 916420-80-9
Molekylformel C10H8ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 252.62
MDL-nummer MFCD09025402
InChI-nyckel PWUOREFPPQVKFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-5-chloro-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 46737571
IUPAC-namn 3-[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
LEDER OC(=O)CCC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Smältpunkt 42°C to 45°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 252.62
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.