missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid, Mikromol™

Produktkod. 30051659
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051659 25 mg
30052170 100 mg
30463866 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051659 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0149.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
CAS 43200-83-5
Analyt- eller komponentnamn 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H7 Cl N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7ClN4O3/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(18)19)14-4-3-13-8/h1-5H,(H,18,19)(H,15,16,17)
LEDER OC(=O)c1nccnc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2
IUPAC-namn 3-[(5-chloropyridin-2-yl)carbamoyl]pyrazine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 278.65
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 278.0207 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.