missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| CAS | 43200-83-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H7 Cl N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O3/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(18)19)14-4-3-13-8/h1-5H,(H,18,19)(H,15,16,17) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC(=O)c1nccnc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?