Läs mer
R&D Systems™ 3,5-DHBA
Produktkod. 18742524
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18742524 50 mg
1 options
Produktkod. 18742524 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4599/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    967.05 SEK / 50mg
    Save 57.95 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective HCA1 agonist
Selective agonist of hydroxycarboxylic acid receptor 1 (HCA1, also known as GPR81) (EC50 ∽150 μM). Inhibits lipolysis in wild-type mouse adipocytes. Displays minimal activity at HCA2 (at concentrations >10 mM) and no activity at HCA3, free fatty acid receptor (FFAR) 2 or FFAR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-DHBA
CAS 99-10-5
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C7H6O4
Formel vikt 154.12
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 154.12