Läs mer
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridin, TRC
Produktkod. 30381533
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30381533 50 mg
1 options
Produktkod. 30381533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49523850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine
CAS 1246467-58-2
Molekylformel C37H21N
Kvantitet 50 mg
Synonym 3,5-Di-1-pyrenylpyridine
InChI formel InChI=1S/C37H21N/c1-3-22-7-9-26-11-15-30(32-17-13-24(5-1)34(22)36(26)32)28-19-29(21-38-20-28)31-16-12-27-10-8-23-4-2-6-25-14-18-33(31)37(27)35(23)25/h1-21H
LEDER c1cc2ccc3ccc(c4cncc(c4)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)c9ccc(c1)c2c39
Molekylvikt (g/mol) 479.57
Formel vikt 479.1674