missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine |
| CAS | 1246467-58-2 |
| Molekylformel | C37H21N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,5-Di-1-pyrenylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C37H21N/c1-3-22-7-9-26-11-15-30(32-17-13-24(5-1)34(22)36(26)32)28-19-29(21-38-20-28)31-16-12-27-10-8-23-4-2-6-25-14-18-33(31)37(27)35(23)25/h1-21H |
| LEDER | c1cc2ccc3ccc(c4cncc(c4)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)c9ccc(c1)c2c39 |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.57 |
| Formel vikt | 479.1674 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?