missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3',5'-Di-O-acetyl-2'-deoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',5'-Di-O-acetyl-2'-deoxyuridine |
| CAS | 13030-62-1 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 O9 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O9/c14-7-1-2-13(9(15)12-7)8-3-5(22-11(18)19)6(21-8)4-20-10(16)17/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,12,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OC(=O)O)N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,5R)-3-carboxyoxy-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl hydrogen carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.22 |
| Formel vikt | 316.0543 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?