missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3’,5’-Di-O-benzyl Entecavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',5'-Di-O-Benzylentecavir |
| CAS | 142217-81-0 |
| Molekylformel | C26 H27 N5 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-, [1S-(1α,3α,4β)]-, 3',5'-Di-O-Benzyl Entecavir |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27N5O3/c1-17-20(15-33-13-18-8-4-2-5-9-18)22(34-14-19-10-6-3-7-11-19)12-21(17)31-16-28-23-24(31)29-26(27)30-25(23)32/h2-11,16,20-22H,1,12-15H2,(H3,27,29,30,32)/t20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H](COCc5ccccc5)C3=C)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-2-methylidene-4-phenylmethoxy-3-(phenylmethoxymethyl)cyclopentyl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.52 |
| Formel vikt | 457.2114 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?