Läs mer
3,5-Di-O-(p-chlorobenzoyl)-2-deoxy-α-D-ribofuranosyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Di-O-(p-chlorobenzoyl)-2-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl3O5/c20-13-5-1-11(2-6-13)18(23)25-10-16-15(9-17(22)26-16)27-19(24)12-3-7-14(21)8-4-12/h1-8,15-17H,9-10H2/t15-,16+,17?/m0/s1 |
| Formel vikt | 427.9985 |