Läs mer
3,5-Di-O-(p-chlorobenzoyl)-2-deoxy-α-D-ribofuranosyl Chloride, TRC
Produktkod. 30012634
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012634 2.5 g 2.5g
30006615 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4322352.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21740-23-8
Molekylformel C19 H15 Cl3 O5
Molekylvikt (g/mol) 429.6784
Synonym 2-Deoxy-α-D-erythro-pentofuranosyl Chloride 3,5-Bis(4-chlorobenzoate), 1-Chloro-2-deoxy-3,5-O-bis(p-chlorobenzoyl)-α-D-erythro-pentofuranose, 3,5-Bis(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-.alpha.-D-ribofuranosyl Chloride, NSC 140594, 3,5-Di-O-(p-chlorobenzoyl)-2-deoxy-α-D-ribofuranosyl Chloride
IUPAC-namn [(2R,3S)-5-chloro-3-(4-chlorobenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate
LEDER ClC1C[C@H](OC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](COC(=O)c3ccc(Cl)cc3)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-O-(p-chlorobenzoyl)-2-deoxy-alpha-D-ribofuranosyl Chloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C19H15Cl3O5/c20-13-5-1-11(2-6-13)18(23)25-10-16-15(9-17(22)26-16)27-19(24)12-3-7-14(21)8-4-12/h1-8,15-17H,9-10H2/t15-,16+,17?/m0/s1
Formel vikt 427.9985