Läs mer
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxibensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440308 5 g 5g
11450308 25 g 25g
11460308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23834.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37942-07-7 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxibensaldehyd används vid syntes av Mn(III)-salenkomplex och dess diaminoprekursor 5,6-diamino-5,6-dideoxi-1,2-O-isopropyliden-3-O-metyl-β -L-idofuranos, kiral Schiff-basligand för en enantioselektiv kopparkatalyserad addition av fenylacetylen till iminer, kiral oxazolidinligand för enantioselektiv addition av dietylzink till aldehyder och tenn Schiff-baskomplex med histidinanaloger. Det har antibakteriell aktivitet och används i beredningen av nickelkomplex. Det är strukturellt besläktat med 3,5-di-t-butylkatekol (DTCAT) men är inte en lika potent aktivator av råttans skelettmuskelryanodinreceptor Ca2+-kanal (RyRC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxibensaldehyd används vid syntes av Mn(III)-salenkomplex och dess diaminoprekursor 5,6-diamino-5,6-dideoxi-1,2-O-isopropyliden-3-O-metyl-β -L-idofuranos, kiral Schiff-basligand för en enantioselektiv kopparkatalyserad addition av fenylacetylen till iminer, kiral oxazolidinligand för enantioselektiv addition av dietylzink till aldehyder och tenn Schiff-baskomplex med histidinanaloger. Det har antibakteriell aktivitet och används i beredningen av nickelkomplex. Det är strukturellt besläktat med 3,5-di-t-butylkatekol (DTCAT) men är inte en lika potent aktivator av råttans skelettmuskelryanodinreceptor Ca2+-kanal (RyRC).
Löslighet Löslig i
DMSO och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37942-07-7
Molekylformel C15H22O2
Molekylvikt (g/mol) 234.339
MDL-nummer MFCD00191998
InChI-nyckel RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy, 3,5-di t-butyl, 3,5-bis tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem11247, acmc-1aete
PubChem CID 688023
IUPAC-namn 3,5-ditert-butyl-2-hydroxibensaldehyd
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C=O)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 59°C to 61°C
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 5 g
Beilstein 1877810
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and methanol.
Formel vikt 234.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.