Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd, 99 %
Beskrivning
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxibensaldehyd används vid syntes av Mn(III)-salenkomplex och dess diaminoprekursor 5,6-diamino-5,6-dideoxi-1,2-O-isopropyliden-3-O-metyl-β -L-idofuranos, kiral Schiff-basligand för en enantioselektiv kopparkatalyserad addition av fenylacetylen till iminer, kiral oxazolidinligand för enantioselektiv addition av dietylzink till aldehyder och tenn Schiff-baskomplex med histidinanaloger. Det har antibakteriell aktivitet och används i beredningen av nickelkomplex. Det är strukturellt besläktat med 3,5-di-t-butylkatekol (DTCAT) men är inte en lika potent aktivator av råttans skelettmuskelryanodinreceptor Ca2+-kanal (RyRC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxibensaldehyd används vid syntes av Mn(III)-salenkomplex och dess diaminoprekursor 5,6-diamino-5,6-dideoxi-1,2-O-isopropyliden-3-O-metyl-β -L-idofuranos, kiral Schiff-basligand för en enantioselektiv kopparkatalyserad addition av fenylacetylen till iminer, kiral oxazolidinligand för enantioselektiv addition av dietylzink till aldehyder och tenn Schiff-baskomplex med histidinanaloger. Det har antibakteriell aktivitet och används i beredningen av nickelkomplex. Det är strukturellt besläktat med 3,5-di-t-butylkatekol (DTCAT) men är inte en lika potent aktivator av råttans skelettmuskelryanodinreceptor Ca2+-kanal (RyRC).
Löslighet Löslig i
DMSO och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 59 °C till 61 °C |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1877810 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO och metanol. |
| Formel vikt | 234.34 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.