Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybensaldehyd, 98+%
Produktkod. 11492558
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492558 5 g 5g
11402568 25 g 25g
11412568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15864.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1620-98-0 | C15H22O2 | 234,339 g/mol
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensaldehyd används som ett OLED-material. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. Derivaten av denna förening har ekvipotenta antiinflammatoriska aktiviteter mot indometacin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxibensaldehyd används som ett OLED-material. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. Derivaten av denna förening har ekvipotenta antiinflammatoriska aktiviteter mot indometacin.
Löslighet Löslig i
het metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1620-98-0
Molekylformel C15H22O2
Molekylvikt (g/mol) 234.339
MDL-nummer MFCD00008826
InChI-nyckel DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 73219
IUPAC-namn 3,5-ditert-butyl-4-hydroxibensaldehyd
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 187 °C till 189 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 982526
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i het metanol.
Formel vikt 234.34
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.