Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30132857
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132857 50 g
30010752 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49371550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1620-98-0
Molekylformel C15H22O2
Molekylvikt (g/mol) 234.33
Synonym 2,6-Di-tert-Butyl-4-formylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzaldehyde, NSC 14450
LEDER CCOC(=O)C1CC2C(N2)C(OC(CC)CC)C=1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
Formel vikt 234.162
Procent renhet >95%