Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-14(2,3)10-7-9(13(16)18)8-11(12(10)17)15(4,5)6/h7-8,17H,1-6H3,(H2,16,18) |
| Formel vikt | 249.1729 |