Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Produktkod. 11402918
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402918 10 g 10g
11412918 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16880.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1421-49-4 | C30H42NiO6 | 557.35 g/mol
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensoesyra användes vid syntes av antistressmedel. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensoesyra användes vid syntes av antistressmedel. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1421-49-4
Molekylformel C30H42NiO6
Molekylvikt (g/mol) 557.35
MDL-nummer MFCD00008827
InChI-nyckel VIUVLVWUWLHYGT-UHFFFAOYSA-L
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-9f0i7yag34, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy benzoic acid, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, pubchem15681
PubChem CID 15007
IUPAC-namn 3,5-ditert-butyl-4-hydroxibensoesyra
LEDER [Ni++].CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C([O-])=O.CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
Smältpunkt 206°C to 209°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2216948
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 250.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.