Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid-Hexadecyl Ester |
| CAS | 67845-93-6 |
| Molekylformel | C31 H54 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, Antioxidant 2908, Cyagard UV 2908, Cyasorb 2908, Cyasorb UV 2908, Hexadecyl 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Hexadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Hexadecyl 4-hydroxy-3,5-di(tert-butyl)benzoate, Kemisorb 114, Light Stabilizer 2908, Palmityl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Sabostab UV 37, Songsorb 2908PW, UV 2908, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid-hexadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid-Hexadecyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C31H54O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-34-29(33)25-23-26(30(2,3)4)28(32)27(24-25)31(5,6)7/h23-24,32H,8-22H2,1-7H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | hexadecyl 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.76 |
| Formel vikt | 474.4073 |