Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30374305
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374305 500 mg
30381052 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30374305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493738500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1421-49-4
Molekylformel C15 H22 O3
Molekylvikt (g/mol) 250.33
Synonym Benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzoic acid, 2,6-Di-tert-butyl-4-carboxyphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-Ditert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 4-Carboxy-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoic acid, F 2, F 2 (antioxidant), 4-Carboxy-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoic Acid, F 2F 2 (Antioxidant), 3,5-Ditert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid, 3,5-Bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxybenzoic Acid, 2,6-Di-tert-butyl-4-carboxyphenol, Benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,8CI)
IUPAC-namn 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
LEDER CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-14(2,3)10-7-9(13(17)18)8-11(12(10)16)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
Formel vikt 250.1569