Läs mer
3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxibensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 25 g |
| IUPAC-namn | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensonitril |
| Formel vikt | 231.34 |
| Procent renhet | 97% |