Läs mer
3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxibensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10140672
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10140672 1 g 1g
10110772 10 g 10g
10031614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10140672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09888DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1988-88-1
Molekylformel C15H21NO
Molekylvikt (g/mol) 231.34
MDL-nummer MFCD00156137
InChI-nyckel AKXIIOLURNATOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 4-cyano-2,6-di-tert-butylphenol, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-20a6ry, 2,6-bis tert-butyl-4-cyanophenol, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylbenzonitrile
PubChem CID 137274
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 3,5-ditert-butyl-4-hydroxibensonitril
Formel vikt 231.34
Procent renhet 97%