Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 11489110
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489110 5 g 5g
11499110 25 g 25g
11409120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14709.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-26-6 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-26-6
Molekylformel C15H24O2
Molekylvikt (g/mol) 236.355
MDL-nummer MFCD00017254
InChI-nyckel HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethyl phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, bht alcohol, antioxidant 754, ionox 100, ionox 100 antioxidant, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, butylated hydroxymethylphenol, 2,6-di-t-butyl-4-hydroxymethylphenol
PubChem CID 6929
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-(hydroximetyl)fenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 138°C to 141°C
Kokpunkt 214°C (40 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2052291
Formel vikt 236.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.