Läs mer
3,5-di-Tert-butyl-4-hydroxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 236.1776 |