Läs mer
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol, TRC
Produktkod. 30179585
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179585 5 g
30179041 1 g
30178934 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1781555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-26-6
Molekylformel C15 H24 O2
Molekylvikt (g/mol) 236.35
Synonym Benzyl alcohol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, 3,5-Di-t-butyl-4-hidroxy-benzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 754, Ethanox 754, Ionox 100, NSC 159133
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-(hydroxymetyl)fenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
Formel vikt 236.1776