Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnaminsyra, främst trans, 97 %
Produktkod. 11448773
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448773 50 g 50g
11438773 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10514.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 22014-01-3 | C17H24O3 | 276,38 g/mol
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxikanelsyra, övervägande trans,
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxikanelsyra, övervägande trans,
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22014-01-3
Molekylformel C17H24O3
Molekylvikt (g/mol) 276.38
MDL-nummer MFCD00017291
InChI-nyckel CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid, unii-k7zj1m9j5t, k7zj1m9j5t, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 689095
IUPAC-namn (E)-3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt ∼195 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 3144594
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 276.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.