Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11475583
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11475583
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13493.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1611-07-0
Molekylformel C16H23NO
Molekylvikt (g/mol) 245.37
MDL-nummer MFCD00156139
InChI-nyckel BEQZSRGZHCDMMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetonitrile, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetonitrile, acmc-20anbt, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenyl-acetonitrile, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-cyanomethylphenol
PubChem CID 615568
IUPAC-namn 2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
LEDER CC(C)(C)C1=CC(CC#N)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile
Smältpunkt 109°C to 112°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 245.37
Procent renhet 98%