Läs mer
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenylpropionsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444347
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11444347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20412.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20170-32-5 | C17H26O3 | 278.392 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20170-32-5
MDL-nummer MFCD00017519
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 88389
IUPAC-namn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)propansyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Smältpunkt 172°C to 175°C
Molekylformel C17H26O3
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CCC(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 278.392
Formel vikt 278.4
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.