Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyfenylpropionsyra, 98 %
Produktkod. 11454347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454347 100 g 100g
11434347 5 g 5g
11444347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20412.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 20170-32-5 | C17H26O3 | 278,392 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20170-32-5
MDL-nummer MFCD00017519
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 88389
IUPAC-namn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)propansyra
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Smältpunkt 172 °C till 175 °C
Molekylformel C17H25O3
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Svagt löslig i vattenlösning.
InChI-nyckel WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)(C)C1=CC(CCC([O-])=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 277.39
Formel vikt 278.4
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.