Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyfenylpropionsyra, TRC
Produktkod. 30133525
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133525 25 g
30007564 1 g
30012262 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41755525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20170-32-5
Molekylformel C17H26O3
Molekylvikt (g/mol) 278.39
Synonym Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- (9CI, ACI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid (ACI), Hydrocinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI), 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl) propionic acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic acid, Antioxidant AO, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan, Fenozan acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic Acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic Acid, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan Fenozan Acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic Acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic Acid
IUPAC-namn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyfenyl) propansyra
LEDER CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)O)cc(c1O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C17H26O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h9-10,20H,7-8H2,1-6H3,(H,18,19)
Formel vikt 278.1882
Procent renhet >95%