missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 233584-42-4 |
| Molekylformel | C15 H25 B O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25BO3/c1-14(2,3)11-8-10(16(17)18)9-12(13(11)19-7)15(4,5)6/h8-9,17-18H,1-7H3 |
| LEDER | COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)B(O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.168 |
| Formel vikt | 264.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?