Läs mer
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 97%, Maybridge
Produktkod. 10421854
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10421854 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10421854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10297EB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
CAS 3383-21-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C14H20O2
Linjär formel [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
MDL-nummer MFCD00001647
Kvantitet 25 g
Synonym 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
InChI-nyckel NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
IUPAC-namn 3,5-ditert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
Molekylvikt (g/mol) 220.312
PubChem CID 76915
Formel vikt 220.31
Procent renhet 97%