Läs mer
3,5-di-tert-butylbensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328785
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11328785 1 g 1g
11338785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11328785 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12386.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16225-26-6 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-di-tert-butylbensoesyra används vid syntes av 5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-di-tert-butylbensoesyra används vid syntes av
5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16225-26-6
Molekylformel C15H22O2
Molekylvikt (g/mol) 234.339
MDL-nummer MFCD00082727
InChI-nyckel NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylbenzoic acid, 3,5-di-t-butylbenzoic acid, 3,5-ditertbutylbenzoic acid, 3,5-di-tert-butylbenzoicacid, 3,5-bis tert-butyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem4953, acmc-209do2, 3,5-di-tertbutylbenzoic acid, ksc494i2n
PubChem CID 85339
IUPAC-namn 3,5-ditert-butylbensoesyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Smältpunkt 160°C to 162°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 981248
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 234.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.